Tisk…
α-Bromo-p-xylene 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
107570250 107570050 107571000
ACRO107570250EA 2130 CZK
ACRO107570250 ACRO107570050 ACRO107571000
α-Bromo-p-xylene 98%
α-Bromo-p-xylene
Vzorec: C₈H₉Br
Bod varu: 218…220 °C (760 mmHg)
Bod tání: 33…37 °C
Hustota: 1,324 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000181
CAS číslo: 104-81-4
EINECS: 203-240-6
UN: 3417
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10223
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 37 °C
GC ≥97.5 %