4-tert-Butyl-1-(bromomethyl)benzene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-(Bromomethyl)-4-(tert-butyl)benzene, 4-(tert-Butyl)benzylbromide
H26991.14
H26991.06
H26991.14EA
3330
CZK
H26991.14
H26991.06
4-tert-Butyl-1-(bromomethyl)benzene ≥97%
4-tert-Butyl-1-(bromomethyl)benzene
Purity: 97%
CAS No.: 18880-00-7
Molecular Formula: C11H15Br
Formula Weight: 227.14
Flash Point:
Vzorec:
C₁₁H₁₅Br MW: 227.14 Bod varu: 93…94 °C (1.5 mmHg) Bod tání: 8…12 °C Hustota: 1.236 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000180 CAS číslo: 18880-00-7 EINECS: 242-643-1 UN: 3265 ADR: 8 II |