Tisk…
4-tert-Butyl-1-(bromomethyl)benzene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
345500050 345500250 345501000
ACRO345500050EA 1210 CZK
ACRO345500050 ACRO345500250 ACRO345501000
4-tert-Butyl-1-(bromomethyl)benzene 97%
4-tert-Butyl-1-(bromomethyl)benzene
Vzorec: C₁₁H₁₅Br
Bod varu: 90…94 °C (1,5 mmHg)
Bod tání: 8…12 °C
Hustota: 1,236 g/cm³
Bod vzplanutí: >109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000180
CAS číslo: 18880-00-7
EINECS: 242-643-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5445 to 1.5465 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥96.0 %