2,5-Dibromo-p-xylene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L01776.14
L01776.22
L01776.14EA
1570
CZK
L01776.14
L01776.22
2,5-Dibromo-p-xylene ≥98%
2,5-Dibromo-p-xylene
Purity: 98+%
CAS No.: 1074-24-4
Molecular Formula: C8H8Br2
Formula Weight: 263.97
Odour: Odourless
Melting Point: 72-74°
Boiling Point: 261°
Beilstein Reference: 2080433
MDL No.: MFCD00000091
Vzorec:
C₈H₈Br₂ Bod varu: 261 °C Bod tání: 72…74 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000091 CAS číslo: 1074-24-4 EINECS: 214-038-2 UN: 3077 ADR: 9,III |