Tisk…
2,5-Dibromo-p-xylene 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
279010500 279012500
ACRO279010500EA 2860 CZK
ACRO279010500 ACRO279012500
2,5-Dibromo-p-xylene 98+%
2,5-Dibromo-p-xylene
Vzorec: C₈H₈Br₂
Bod varu: 261 °C (1013 hPa)
Bod tání: 72…75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000091
CAS číslo: 1074-24-4
EINECS: 214-038-2
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to light orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 76 °C
GC ≥98.0 %