Tisk…
α,α'-Dibromo-p-xylene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: p-Xylylene dibromide, 1,4-Bis(bromomethyl)benzene
MQ100
34440-100G-F 34440-25G-F
SIAL34440-100G-FEA 8220 CZK
SIAL34440-100G-F SIAL34440-25G-F
α,α'-Dibromo-p-xylene, Sigma-Aldrich®
α,α'-Dibromo-p-xylene
Vzorec: C₈H₈Br₂
MW: 263.96
Bod varu: 245
Hustota: 2.012 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000182
CAS číslo: 623-24-5
EINECS: 210-781-1
UN: 3261
ADR: 8 II