Tisk…
α,α'-Dibromo-o-xylene 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,2-Bis(bromomethyl)benzene, o-Xylylene bromide, o-Xylylene dibromide, alpha,alpha'-Dibromo-o-xylene, o-Xylene dibromide
112930250 112931000
ACRO112930250EA 1990 CZK
ACRO112930250 ACRO112931000
α,α'-Dibromo-o-xylene 96%
α,α'-Dibromo-o-xylene
Vzorec: C₈H₈Br₂
MW: 263.96
Bod varu: 140 °C (20 mmHg)
Bod tání: 91…96 °C
Hustota: 1.96 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000175
CAS číslo: 91-13-4
EINECS: 202-042-7
UN: 2928
ADR: 6.1 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 96 °C
GC ≥95 %