Tisk…
4-Methylbiphenyl ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A14702.03 A14702.06 A14702.14
A14702.03EA 896 CZK
A14702.03 A14702.06 A14702.14
4-Methylbiphenyl ≥98%
4-Methylbiphenyl
Purity: 98% CAS No.: 644-08-6 Molecular Formula: C13H12 Formula Weight: 168.24 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 44-48° Boiling Point: 267-268° Beilstein Reference: 1904468 MDL No.: MFCD00008544
Vzorec: C₁₃H₁₂
Bod varu: 267…268 °C
Bod tání: 44…48 °C
Hustota: 1,015
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008544
CAS číslo: 644-08-6
EINECS: 211-409-0