Tisk…
3-Methylbiphenyl 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L01006.03 L01006.06
L01006.03EA 1730 CZK
L01006.03 L01006.06
3-Methylbiphenyl 95%
3-Methylbiphenyl
Purity: 95% CAS No.: 643-93-6 Molecular Formula: C13H12 Formula Weight: 168.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6020 Melting Point: 4-5° Boiling Point: 272° Beilstein Reference: 2039658 MDL No.: MFCD00008533
Vzorec: C₁₃H₁₂
Bod varu: 272 °C
Bod tání: 4…5 °C
Hustota: 1,014
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008533
CAS číslo: 643-93-6
EINECS: 211-404-3