Tisk…
3-Methylbiphenyl 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Phenyltoluene
309840010 309840050
ACRO309840010EA 1850 CZK
ACRO309840010 ACRO309840050
3-Methylbiphenyl 95%
3-Methylbiphenyl
Vzorec: C₁₃H₁₂
MW: 168,24 g/mol
Bod varu: 272 °C
Bod tání: 4…5 °C
Hustota: 1,01 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008533
CAS číslo: 643-93-6
EINECS: 211-404-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6010 to 1.6050 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %