2-Methylbiphenyl ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Phenyltoluene
L01312.06
L01312.03
L01312.06EA
6730
CZK
L01312.06
L01312.03
2-Methylbiphenyl ≥98%
2-Methylbiphenyl
Purity: 98%
CAS No.: 643-58-3
Molecular Formula: C13H12
Formula Weight: 168.24
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5910
Melting Point: 0°
Boiling Point: 256°
Beilstein Reference: 2039655
MDL No.: MFCD00008517
Vzorec:
C₁₃H₁₂ MW: 168,24 g/mol Bod varu: 256 °C Bod tání: 0 °C Hustota: 1,010 Bod vzplanutí: 107 °C (224 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008517 CAS číslo: 643-58-3 EINECS: 211-400-1 |