Tisk…
tritylchlorid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Trt-Cl, Chlorotriphenylmethane, Triphenylmethyl chloride, (Chloromethanetriyl)tribenzene, Triphenylchloromethane
140401000 140405000 140400025
ACRO140401000EA 1930 CZK
ACRO140401000 ACRO140405000 ACRO140400025
tritylchlorid 98%
tritylchlorid
Vzorec: C₁₉H₁₅Cl
MW: 278,78 g/mol
Bod varu: 230…235 °C (20 mmHg)
Bod tání: 110…113 °C
Hustota: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000813
CAS číslo: 76-83-5
EINECS: 200-986-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white to yellow to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 109 to 113 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Cl)
HPLC ≥97.5 %