Tisk…
1,3-Diphenylacetone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L02830.22 L02830.14 L02830.PG
L02830.22EA 5670 CZK
L02830.22 L02830.14 L02830.PG
1,3-Diphenylacetone ≥98%
1,3-Diphenylacetone
Purity: 98+% CAS No.: 102-04-5 Molecular Formula: C15H14O Formula Weight: 210.28 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 32-36° Boiling Point: 330° Beilstein Reference: 974767 MDL No.: MFCD00004795
Vzorec: (C₆H₅)CH₂C(O)CH₂(C₆H₅)
Bod varu: 330 °C
Bod tání: 32…36 °C
Hustota: 1,04
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004795
CAS číslo: 102-04-5
EINECS: 203-000-0