Tisk…
1,3-Diphenylacetone 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1,3-Diphenylpropan-2-one, 1,3-Diphenyl-2-propanone
117170250 117171000 117175000
ACRO117170250EA 1890 CZK
ACRO117170250 ACRO117171000 ACRO117175000
1,3-Diphenylacetone 99%
1,3-Diphenylacetone
Vzorec: (C₆H₅)CH₂C(O)CH₂(C₆H₅)
Bod varu: 330 °C (760 mmHg)
Bod tání: 30…34 °C
Hustota: 1,04 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004795
CAS číslo: 102-04-5
EINECS: 203-000-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 34 °C
GC ≥98.5 %
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤30 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Zinc (Zn) ≤30 ppm
Ferrous iron (Fe 2+) Passes test (limit about 0.002%)
Phosphorous compounds (as PO4) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.01 %