Tisk…
α-Phenylbenzyl bromide ≥90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L02211.14 L02211.22 L02211.36
L02211.14EA 1120 CZK
L02211.14 L02211.22 L02211.36
α-Phenylbenzyl bromide ≥90%
α-Phenylbenzyl bromide
Purity: 90+% CAS No.: 776-74-9 Molecular Formula: C13H11Br Formula Weight: 247.14 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Pungent Boiling Point: 183-185°/20mm Beilstein Reference: 638544 UN No.: 1770 MDL No.: MFCD00000134
Vzorec: (C₆H₅)₂CHBr
Bod varu: 183…185 °C (20 mmHg)
Bod tání: 36…41 °C
Hustota: 1,491 g/cm³ (13 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000134
CAS číslo: 776-74-9
EINECS: 212-279-8
UN: 1770
ADR: 8,II