Tisk…
α-Phenylbenzyl bromide 90%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Bromodiphenylmethane, α-Phenylbenzyl bromide, Benzhydryl bromide
373461000 373465000
ACRO373461000EA 2500 CZK
ACRO373461000 ACRO373465000
α-Phenylbenzyl bromide 90%
α-Phenylbenzyl bromide
Vzorec: (C₆H₅)₂CHBr
MW: 247,13 g/mol
Bod varu: 184 °C (20 mmHg)
Bod tání: 33…42 °C
Hustota: 1,491 g/cm³ (13 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000134
CAS číslo: 776-74-9
EINECS: 212-279-8
UN: 1770
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange to brown Low melting crystalline mass or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 42 °C
GC ≥88 %