Tisk…
meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L04956.06 L04956.14
L04956.06EA 797 CZK
L04956.06 L04956.14
meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane ≥97%
meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane
Purity: 97% CAS No.: 13440-24-9 Molecular Formula: C14H12Br2 Formula Weight: 340.07 Melting Point: ca 241° dec. Beilstein Reference: 2050820 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00000137
Vzorec: C₁₄H₁₂Br₂
MW: 340.07 g/mol
Bod tání: ∼ 241 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000137
CAS číslo: 13440-24-9
EINECS: 227-324-7
UN: 1759
ADR: 8 III