Tisk…
Filtrační papíry třídy 8, Whatman™
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
10347008 10347009 10347004 10347033
WHAT10347008EA 1440 CZK
WHAT10347008 WHAT10347009 WHAT10347004 WHAT10347033
Filtrační papíry třídy 8, Whatman™
Filtry Papíry filtrační Papír kvalitativní filtrační
Tyto bílé celulózové filtry z bavlněné cupaniny jsou ideální pro rutinní vyšetřování cizorodých látek v různých typech vzorků.
  • odolné k vodným a nevodným roztokům
Tištěné zelené čáry pro optické posouzení v 5 mm intervalech.