Tisk…
Propylbenzen, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
82118-10ML 82118-5ML
82118-10MLEA 3980 CZK
82118-10ML 82118-5ML
Propylbenzen, Supelco®
Propylbenzen
Vzorec: C₉H₁₂
MW: 120.19
Bod varu: 159
Bod tání: –99 °C
Hustota: 0.862 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 45
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009377
CAS číslo: 103-65-1
EINECS: 203-132-9
UN: 2364
ADR: 3 III
Merck Index: 12,08029
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5ddcc46e456613b0b0417e84289f17ae683889d&vid=299912d529669903728d8645724c7f1a0c956315&prid=web&clid=SAPDAM