Propylbenzen ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B21468.22
B21468.36
B21468.22EA
1610
CZK
B21468.22
B21468.36
Propylbenzen ≥98%
Propylbenzen
Purity: 98%
CAS No.: 103-65-1
Molecular Formula: C9H12
Formula Weight: 120.20
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.4910
Melting Point: -100°
Boiling Point: 159-160°
Beilstein Reference: 1903006
Merck Reference: 14,7844
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009377
Vzorec:
C₉H₁₂ MW: 120.19 Bod varu: 159…160 °C Bod tání: –100 °C Hustota: 0.862 Bod vzplanutí: 47 °C (116 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009377 CAS číslo: 103-65-1 EINECS: 203-132-9 UN: 1993 ADR: 3 III Merck Index: 12,08029 |