Tisk…
Propylbenzen 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
418430250 418431000 418435000
ACRO418430250EA 894 CZK
ACRO418430250 ACRO418431000 ACRO418435000
Propylbenzen 98%
Propylbenzen
Vzorec: C₉H₁₂
MW: 120.19
Bod varu: 159
Bod tání: –99 °C
Hustota: 0.86 g/cm³
Bod vzplanutí: 47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009377
CAS číslo: 103-65-1
EINECS: 203-132-9
UN: 2364
ADR: 3 III
Merck Index: 12,08029
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +39° to +69° (20°C, 589 nm) (C=2, Chloroform)