Tisk…
Octylbenzene ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
A12138.36EA 35140 CZK
A12138.36 A12138.14 A12138.22
Octylbenzene ≥99%
Octylbenzene
Purity: 99%
CAS No.: 2189-60-8
Molecular Formula: C14H22
Formula Weight: 190.33
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.4840
Odour: Mild
Melting Point: -36°
Boiling Point: 264-265°
Beilstein Reference: 1906253
MDL No.: MFCD00009564
Vzorec: C₁₄H₂₂
MW: 190,33 g/mol
Bod varu: 264…265 °C
Bod tání: –36 °C
Hustota: 0,854
Bod vzplanutí: 107 °C (224 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009564
CAS číslo: 2189-60-8
EINECS: 218-582-1