Tisk…
Octylbenzene 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
ACRO150991000EA 7650 CZK
ACRO150991000 ACRO150990250
Octylbenzene 99%
Octylbenzene
Vzorec: C₁₄H₂₂
MW: 190,33 g/mol
Bod varu: 264 °C (1013 hPa)
Bod tání: –36 °C
Hustota: 0,85 g/cm³
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009564
CAS číslo: 2189-60-8
EINECS: 218-582-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %