Tisk…
Octadecylbenzene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1-Phenyloctadecane
124700010 124700100 124700500
ACRO124700010EA 1450 CZK
ACRO124700010 ACRO124700100 ACRO124700500
Octadecylbenzene 98%
Octadecylbenzene
Vzorec: C₂₄H₄₂
MW: 330.6
Bod varu: 249 °C (15 mmHg)
Bod tání: 32…36 °C
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00048500
CAS číslo: 4445-07-2
EINECS: 224-684-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 36 °C
GC ≥97.5 %