Toluen, anhydrous (max. 0.002% H₂O) ≥99.8%
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83680.230EA
2730
CZK
83680.230
83680.290
Toluen, anhydrous (max. 0.002% H₂O) ≥99.8%
Toluen
250 ml láhev s uzávěrem se septem a šesti oddělenými body vpichu
Vzorec:
C₆H₅CH₃ Bod varu: 110,6 °C (1013 hPa) Bod tání: –95 °C Hustota: 0,867 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 4 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008512 CAS číslo: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN: 1294 ADR: 3,II REACH: 01-2119471310-51 Merck Index: 13,09607 |