Toluen ≥99.7%, PESTINORM® for pesticide residue analysis
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83664.320EA
3950
CZK
83664.320
83664.400
Toluen ≥99.7%, PESTINORM® for pesticide residue analysis
Toluen
Vzorec:
C₆H₅CH₃ Bod varu: 110,6 °C (1013 hPa) Bod tání: –95 °C Hustota: 0,867 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 4 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008512 CAS číslo: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN: 1294 ADR: 3,II REACH: 01-2119471310-51 Merck Index: 13,09607 |
Výsledky specifikačního testu
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.7 % |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0.03 % |
Lindane (GC/ECD) ≤ 5 ng/l | Passes test |
Pesticide analysis (Lindane/ECD) | Max. 5 ng/l |