Toluen ≥98%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
28701.364EA
3100
CZK
28701.364
28701.466
28701.550
28701.950
Toluen ≥98%, TECHNICAL
Toluen
Vzorec:
C₆H₅CH₃ Bod varu: 110,6 °C (1013 hPa) Bod tání: –95 °C Hustota: 0,867 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 4 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008512 CAS číslo: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN: 1294 ADR: 3,II REACH: 01-2119471310-51 Merck Index: 13,09607 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 98 % |