Tisk…
Toluen ≥99%, GPR RECTAPUR® for pathology
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
28684.364EA 4460 CZK
28684.364
Toluen ≥99%, GPR RECTAPUR® for pathology
Toluen
Vzorec: C₆H₅CH₃
MW: 92,14 g/mol
Bod varu: 110,6 °C (1013 hPa)
Bod tání: –95 °C
Hustota: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008512
CAS číslo: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471310-51
Merck Index: 13,09607
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/73/766173.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Boiling point 109 - 112 °C
Density (20/4) 0.865 - 0.868
Benzene Max. 0.02 %
Evaporation residue Max. 50 ppm