Tisk…
Toluen, EMPARTA® ACS zA, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
MQ200
1.07019.2500 1.07019.2511
1.07019.2500EA 3190 CZK
1.07019.2500 1.07019.2511
Toluen, EMPARTA® ACS zA, Supelco®
Toluen
Vzorec: C₆H₅CH₃
MW: 92.14
Bod varu: 110.6
Bod tání: –95 °C
Hustota: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 4
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008512
CAS číslo: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3 II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 0.52 g/l (20 °C)
Melting Point -95 °C
Molar Mass 92.14 g/mol
Boiling Point 110.6 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 29 hPa (20 °C)
Flash Point 4 °C
Refractive Index 1.4968 (20 °C)
Explosion Limit 1.2 - 8 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 535 °C
Viscosity Kinematic 0.7 mm2/s (20 °C)