Tisk…
Toluen, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Nebezpečí
8078.2500EA 2830 CZK
8078.2500
Toluen, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Toluen
Vzorec: C₆H₅CH₃
MW: 92,14 g/mol
Bod varu: 110,6 °C (1013 hPa)
Bod tání: –95 °C
Hustota: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008512
CAS číslo: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 12,09667
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/73/766173.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (by GC) min. 98 %
Boiling Range 109 - 112 °C
Residue after Evaporation max. 0.002 %
Water (H2O) max. 0.05 %