Tisk…
Toluen, extra dry over Molecular Sieve 99.85%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
364411000 364415000 364410010 364410025
364411000.EA 1010 CZK
364411000. 364415000. 364410010. 364410025.
Toluen, extra dry over Molecular Sieve 99.85%, AcroSeal®
Toluen
Vzorec: C₆H₅CH₃
Bod varu: 111 °C (760 mmHg)
Bod tání: –95 °C
Hustota: 0,866 g/cm³
Bod vzplanutí: 4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008512
CAS číslo: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.8 %
Acidity (HCl) ≤0.002 %