Tisk…
Toluen 99.85% for pesticide residue analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
332070010 332070025
ACRO332070010EA 1610 CZK
ACRO332070010 ACRO332070025
Toluen 99.85% for pesticide residue analysis
Toluen
Vzorec: C₆H₅CH₃
MW: 92.14
Bod varu: 110.6
Bod tání: –95 °C
Hustota: 0.866 g/cm³
Bod vzplanutí: 4
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008512
CAS číslo: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3 II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (K.F.)
GC ≥99.80 %
GC/ECD (as lindane) ≤5 ng/l
Residue after evaporation ≤0.0005 %