Tisk…
Toluen 99+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
177160010 177160025 177160250 177160050 177160100
177160010.EA 1570 CZK
177160010. 177160025. 177160250. 177160050. 177160100.
Toluen 99+%, extra pure
Toluen
Vzorec: C₆H₅CH₃
Bod varu: 110,6 °C (1013 hPa)
Bod tání: –95 °C
Hustota: 0,866 g/cm³
Bod vzplanutí: 4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008512
CAS číslo: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.003 %
UV at 280 nm A: ≤0.1
pH 6 to 9 (0.4 mol sol)
Titration with HClO4 98.5 to 102 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm