Tisk…
Toluen 99.8+% p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
176850010 176850025 176855000 176850050 176850250
ACRO176850010EA 1830 CZK
ACRO176850010 ACRO176850025 ACRO176855000 ACRO176850050 ACRO176850250
Toluen 99.8+% p.a.
Toluen
Vzorec: C₆H₅CH₃
Bod varu: 110,6 °C (1013 hPa)
Bod tání: –95 °C
Hustota: 0,866 g/cm³
Bod vzplanutí: 4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008512
CAS číslo: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
GC ≥99.80 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤10 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0001 meq/g
Substance darkened by H2SO4 ≤50 APHA
Calcium (Ca) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.02 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.05 ppm
Potassium (K) ≤0.5 ppm
Sodium (Na) ≤1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.05 ppm
Benzene ≤0.05 %
KMnO4-reducing substance ≤0.0005 %
Total phosphorus (P) ≤0.1 ppm
Total silicon (Si) ≤0.05 ppm
Total sulfur (S) ≤10 ppm
Xylenes ≤0.05 %