Heptylbenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
N-heptylbenzene, 1-Phenylheptane
A12969.14
A12969.22
A12969.36
A12969.14EA
1830
CZK
A12969.14
A12969.22
A12969.36
Heptylbenzene ≥98%
Heptylbenzene
Purity: 98%
CAS No.: 1078-71-3
Molecular Formula: C13H20
Formula Weight: 176.30
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4850
Melting Point: -48°
Boiling Point: 230-233°
Beilstein Reference: 1905782
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00009545
Vzorec:
C₁₃H₂₀ MW: 176,3 g/mol Bod varu: 230…233 °C Bod tání: –48 °C Hustota: 0,860 Bod vzplanutí: 95 °C (203 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009545 CAS číslo: 1078-71-3 EINECS: 214-084-3 UN: 3082 ADR: 9,III |