Tisk…
ethylbenzen, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
296848-100ML 296848-1L
SIAL296848-100MLEA 3800 CZK
SIAL296848-100ML SIAL296848-1L
ethylbenzen, Sigma-Aldrich®
ethylbenzen
Vzorec: C₈H₁₀
Bod varu: 136,2 °C (1013 hPa)
Bod tání: –95 °C
Hustota: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 15 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011647
CAS číslo: 100-41-4
EINECS: 202-849-4
UN: 1175
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03801
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c67d12bb66494ff09657a029fa1e68b09af34358&vid=3e5678dd6a0342c5ec35b93e48587e8125977cf7&prid=web&clid=SAPDAM