Tisk…
ethylbenzen, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Phenylethane
M-Clarity™ quality level = MQ100
03079-10ML 03079-5ML
03079-10MLEA 3580 CZK
03079-10ML 03079-5ML
ethylbenzen, Supelco®
ethylbenzen
Vzorec: C₈H₁₀
MW: 106.17
Bod varu: 136.2
Bod tání: –95 °C
Hustota: 0.867
Bod vzplanutí: 15
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011647
CAS číslo: 100-41-4
EINECS: 202-849-4
UN: 1175
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03801
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31ac3046b81bdbd6f0adb13951d1ad2147b36340&vid=f3c9924dc516db29da4ce5839e7f41dbe57e9baf&prid=web&clid=SAPDAM