Tisk…
Dodecylbenzene for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20990.0025 8.20990.0100
8.20990.0025EA 4850 CZK
8.20990.0025 8.20990.0100
Dodecylbenzene for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodecylbenzene
Vzorec: C₁₈H₃₀
Bod varu: 275 °C (1013 hPa)
Bod tání: –4 °C
Hustota: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008974
CAS číslo: 123-01-3
EINECS: 204-591-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 3 °C
Molar Mass 246.44 g/mol
Boiling Point 275 - 300 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.1 hPa (50 °C)
Flash Point 124 °C
Refractive Index 1.482 (20 °C, 589 nm)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Dodecyl benzene
Hill Formula C18H30
Chemical Formula C6H5(CH2)11CH3