Dodecylbenzene ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
n-Dodecylbenzene, 1-Phenyldodecane
B21362.06
B21362.14
B21362.22
B21362.06EA
1360
CZK
B21362.06
B21362.14
B21362.22
Dodecylbenzene ≥97%
Dodecylbenzene
Purity: 97%
CAS No.: 123-01-3
Molecular Formula: C18H30
Formula Weight: 246.44
Flash Point: 124°(255°F)
Refractive Index: 1.4820
Melting Point: -7°
Boiling Point: 331°
Beilstein Reference: 1909107
MDL No.: MFCD00008974
Vzorec:
C₁₈H₃₀ MW: 246,44 g/mol Bod varu: 331 °C Bod tání: –7 °C Hustota: 0,856 Bod vzplanutí: 124 °C (255 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008974 CAS číslo: 123-01-3 EINECS: 204-591-8 |