Tisk…
Dodecylbenzene 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: n-Dodecylbenzene, 1-Phenyldodecane
151020100 151020500 151022500
ACRO151020100EA 1980 CZK
ACRO151020100 ACRO151020500 ACRO151022500
Dodecylbenzene 97%
Dodecylbenzene
Vzorec: C₁₈H₃₀
MW: 246,44 g/mol
Bod varu: 288…300 °C (760 mmHg)
Bod tání: –7 °C
Hustota: 0,85 g/cm³
Bod vzplanutí: 124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008974
CAS číslo: 123-01-3
EINECS: 204-591-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4810 to 1.4830 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %