Tisk…
Butylbenzene ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: n-Butylbenzene
A10910.0B A10910.18 A10910.30
A10910.0BEA 14620 CZK
A10910.0B A10910.18 A10910.30
Butylbenzene ≥99%
Butylbenzene
Purity: 99% CAS No.: 104-51-8 Molecular Formula: C10H14 Formula Weight: 134.22 Flash Point: 59°(138°F) Refractive Index: 1.4890 Odour: Aromatic Melting Point: -88° Boiling Point: 181-183° Beilstein Reference: 1903395 Merck Reference: 14,1549 UN No.: 2709 MDL No.: MFCD00009463
Vzorec: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Bod varu: 181…183 °C
Bod tání: –88 °C
Hustota: 0,860
Bod vzplanutí: 59 °C (138 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009463
CAS číslo: 104-51-8
EINECS: 203-209-7
UN: 2709
ADR: 3,III
Merck Index: 14,1549