Tisk…
Butylbenzene 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: n-Butylbenzene
107850500 107852500 107850010
ACRO107850500EA 1920 CZK
ACRO107850500 ACRO107852500 ACRO107850010
Butylbenzene 99+%
Butylbenzene
Vzorec: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Bod varu: 183 °C (760 mmHg)
Bod tání: –88 °C
Hustota: 0,86 g/cm³
Bod vzplanutí: 59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009463
CAS číslo: 104-51-8
EINECS: 203-209-7
UN: 2709
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01548
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4880 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Methanol ≤0.5 % (GC)