Tisk…
kumen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2-Phenylpropane, Isopropylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02681.0100 8.02681.1000
8.02681.0100EA 682 CZK
8.02681.0100 8.02681.1000
kumen for synthesis, Sigma-Aldrich®
kumen
Vzorec: C₉H₁₂
Bod varu: 151 °C (1013 hPa)
Bod tání: –96 °C
Hustota: 0,8624 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 31 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008881
CAS číslo: 98-82-8
EINECS: 202-704-5
UN: 1918
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02644
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 0.05 g/l (20 °C)
Melting Point -96 °C
Molar Mass 120.19 g/mol
Boiling Point 153 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5.3 hPa (20 °C)
Flash Point 0.8 - 6.0 %(V)
Refractive Index 31 °C
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 420 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid