kumen ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Phenylpropane, Isopropylbenzene
A11864.0F
A11864.AK
A11864.AP
A11864.0FEA
3680
CZK
A11864.0F
A11864.AK
A11864.AP
kumen ≥99%
kumen
Purity: 99%
CAS No.: 98-82-8
Molecular Formula: C9H12
Formula Weight: 120.20
Flash Point: 46°(114°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.864
Refractive Index: 1.4910
Melting Point: -96°
Boiling Point: 152-154°
Beilstein Reference: 1236613
Merck Reference: 14,2617
UN No.: 1918
MDL No.: MFCD00008881
Vzorec:
C₉H₁₂ MW: 120,19 g/mol Bod varu: 152…154 °C Bod tání: –96 °C Hustota: 0,864 Bod vzplanutí: 46 °C (114 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008881 CAS číslo: 98-82-8 EINECS: 202-704-5 UN: 1918 ADR: 3,III Merck Index: 14,2617 |