Tisk…
kumen 99.9%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
329730050 329735000 329730025
ACRO329730050EA 721 CZK
ACRO329730050 ACRO329735000 ACRO329730025
kumen 99.9%, extra pure
kumen
Vzorec: C₉H₁₂
Bod varu: 152…154 °C (760 mmHg)
Bod tání: –96 °C
Hustota: 0,862 g/cm³
Bod vzplanutí: 31 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008881
CAS číslo: 98-82-8
EINECS: 202-704-5
UN: 1918
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02644
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.861 to 0.863 kg/l
GC ≥99.85 %
Bromine number ≤0.1 g/100 ml