Tisk…
kumen 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Phenylpropane, Isopropylbenzene
110630010 110630025
ACRO110630010EA 1380 CZK
ACRO110630010 ACRO110630025
kumen 98%
kumen
Vzorec: C₉H₁₂
MW: 120,19 g/mol
Bod varu: 151 °C (1013 hPa)
Bod tání: –96 °C
Hustota: 0,862 g/cm³
Bod vzplanutí: 31 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008881
CAS číslo: 98-82-8
EINECS: 202-704-5
UN: 1918
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02644
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %