tert-Butylbenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
B90602-1L
B90602-250ML
B90602-5ML
SIALB90602-1LEA
3370
CZK
SIALB90602-1L
SIALB90602-250ML
SIALB90602-5ML
tert-Butylbenzene, Sigma-Aldrich®
tert-Butylbenzene
Vzorec:
C₁₀H₁₄ MW: 134,22 g/mol Bod varu: 169 °C (1013 hPa) Bod tání: –58 °C Hustota: 0,8662 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 44 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008816 CAS číslo: 98-06-6 EINECS: 202-632-4 UN: 2709 ADR: 3,III Merck Index: 13,01550 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...