Tisk…
tert-Pentylbenzene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methyl-2-phenylbutane, tert-Amylbenzene
L03731.09 L03731.18
L03731.09EA 1680 CZK
L03731.09 L03731.18
tert-Pentylbenzene ≥97%
tert-Pentylbenzene
Purity: 97% CAS No.: 2049-95-8 Molecular Formula: C11H16 Formula Weight: 148.25 Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.4950 Boiling Point: 188-191° Beilstein Reference: 2039053 MDL No.: MFCD00015187
Vzorec: C₆H₅C(CH₃)₂CH₂CH₃
Bod varu: 188…191 °C
Hustota: 0,870
Bod vzplanutí: 65 °C (149 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015187
CAS číslo: 2049-95-8
EINECS: 218-076-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7d664f724255033067c5eed3fe116ec92624378&vid=1e8a332b1dfa9928ae6c1555b83331953d191e08&prid=web&clid=SAPDAM