4-Propylphenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A15342.06
A15342.14
A15342.22
A15342.06EA
1690
CZK
A15342.06
A15342.14
A15342.22
4-Propylphenol ≥98%
4-Propylphenol
Purity: 98%
CAS No.: 645-56-7
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.5230
Melting Point: 20-22°
Boiling Point: 232°
Beilstein Reference: 1363429
UN No.: 3145
MDL No.: MFCD00002395
Vzorec:
C₉H₁₂O Bod varu: 232 °C Bod tání: 20…22 °C Hustota: 0,983 Bod vzplanutí: 106 °C (222 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002395 CAS číslo: 645-56-7 EINECS: 211-446-2 UN: 3145 ADR: 8,III |