Tisk…
4-Isopropylphenol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
174510050 174511000 174512500 174510010
ACRO174510050EA 1200 CZK
ACRO174510050 ACRO174511000 ACRO174512500 ACRO174510010
4-Isopropylphenol 98%
4-Isopropylphenol
Vzorec: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Bod varu: 212…212,4 °C (760 mmHg)
Bod tání: 59…62 °C
Hustota: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002372
CAS číslo: 99-89-8
EINECS: 202-798-8
UN: 2430
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to pink to light brown Powder or crystals or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C
GC ≥97.5 %